Lanthane (III) nitrate hexahydraté pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05326.0100
1.05326.0100EA 148 EUR InStock
1.05326.0100
Lanthane (III) nitrate hexahydraté pour analyses, Supelco®
Lanthane (III) nitrate hexahydraté
Formule: La(NO₃)₃·6H₂O
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 65…67 °C
Densité: 2.347 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149751
Numéro CAS: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,05363
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1580 g/l (25 °C)
Melting Point 40 °C
Molar Mass 433.02 g/mol
Bulk Density 1300 kg/m3
Boiling Point 126 °C (1013 hPa) (decomposition)
pH 3.4 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité