Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Ammoniaque 28 - 30%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300

1.05423.9180 1.05423.9025 1.05423.1011 1.05423.2511
1.05423.9180EA 0 EUR InStock
1.05423.9180 1.05423.9025 1.05423.1011 1.05423.2511
Ammoniaque 28 - 30%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses, Supelco®
Ammoniaque


Formule: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Point d'ébullition: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60…–57.5 °C
Densité: 0.88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ONU: 2672
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -72 °C
Boiling Point 32 °C
Vapor Pressure 635 hPa (20 °C)
Explosion Limit 15.4 - 33.6 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly alkaline
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..