Ammoniaque 25%, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.05428.0250 1.05428.1000 1.05428.0500 1.05428.2500
1.05428.0250EA 86.4 EUR InStock
1.05428.0250 1.05428.1000 1.05428.0500 1.05428.2500
Ammoniaque 25%, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Point d'ébullition: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60…–57.5 °C
Densité: 0.88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ONU: 2672
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -57.5 °C
Boiling Point 37.7 °C
Vapor Pressure 483 hPa (20 °C)
Explosion Limit 15.4 - 33.6 %(V)
Density 0.903 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly alkaline
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité