Fer (III) chlorure (10% Fe) en solution aqueuse, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05512.0250
1.05512.0250EA 83.5 EUR InStock
1.05512.0250
Fer (III) chlorure (10% Fe) en solution aqueuse, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fer (III) chlorure
Formule: FeCl₃
Numéro MDL: MFCD00011005
Numéro CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
ONU: 2582
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité