Sodium hydroxyde 27% en solution aqueuse, EMSURE® pour le dosage de l'azote, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Caustic soda
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.05591.2500 1.05591.9025
1.05591.2500EA 81.75 EUR InStock
1.05591.2500 1.05591.9025
Sodium hydroxyde 27% en solution aqueuse, EMSURE® pour le dosage de l'azote, Supelco®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) ≥ 27.0 %
Carbonate (as Na₂CO₃) ≤ 1.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.004 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité