L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Plaques multiformats en gel de silice 60, couches non modifiées, en verre
Fournisseur: Merck
1.05608.0001 1.05620.0001 1.05644.0001 1.05635.0001
1.05608.0001EA 212 EUR InStock
1.05608.0001 1.05620.0001 1.05644.0001 1.05635.0001
Plaques multiformats en gel de silice 60, couches non modifiées, en verre
Plaques CCM
Les plaques multiformats de Merck sont des plaques en verre prédécoupées pouvant être fractionnées en différents formats. Elles utilisent la même silice que les plaques CCM ou HPTLC correspondantes, afin de fournir des chromatogrammes identiques à ceux obtenus avec les plaques normales prédécoupées.
  • Fractionnement aisé
  • Jusqu'à 7 formats sur une plaque: 200×200, 150×200, 100×200, 50×200, 100×150, 100×100, 50×100 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité