Lithium bromure
Fournisseur: Merck
Attention
1.05669.1000
1.05669.1000EA 368 EUR InStock
1.05669.1000
Lithium bromure
Lithium bromure
Formule: LiBr
Point d'ébullition: 1265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 550 °C
Densité: 3.46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011077
Numéro CAS: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité