Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lithium carbonate ≥98.5%, pur, Supelco®

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.05670.9050
1.05670.9050EA 0 EUR InStock
1.05670.9050
Lithium carbonate ≥98.5%, pur, Supelco®
Lithium carbonate


Formule: Li₂CO₃
Point de fusion: 720 °C
Densité: 2.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011084
Numéro CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) ≥ 98.5 %
Identity passes test
Chloride (Cl) ≤ 0.05 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0.4 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.05 %
Fe (Iron) ≤ 0.003 %
K (Potassium) ≤ 0.02 %
Na (Sodium) ≤ 0.3 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité