Lithium carbonate, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05680.0250
1.05680.0250EA 206 EUR InStock
1.05680.0250
Lithium carbonate, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Lithium carbonate
Formule: Li₂CO₃
Point de fusion: 720 °C
Densité: 2.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011084
Numéro CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 13 g/l (20 °C)
Melting Point 720 °C
Molar Mass 73.89 g/mol
Bulk Density 250 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
pH 10 - 11 (5 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité