tri-Lithium citrate tetrahydraté, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
1.05683.9024
1.05683.9024EA 0 EUR InStock
1.05683.9024
tri-Lithium citrate tetrahydraté, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, SAFC®
tri-Lithium citrate tétrahydraté
Formule: C₆H₅Li₃O₇·4H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150030
Numéro CAS: 6080-58-6
EINECS: 213-045-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité