Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å), Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.05703.1000
1.05703.1000EA 234 EUR InStock
1.05703.1000
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å), Supelco®
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å)


Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00164506
Numéro CAS: 63231-69-6
EINECS: 215-283-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Bulk Density 700 - 750 kg/m3
Synonyms Sodium aluminium silicate

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité