Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), beads Reag. Ph. Eur. 2 mm, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
MQ200
1.05708.0250 1.05708.1000 1.05708.9010
1.05708.0250EA 102 EUR InStock
1.05708.0250 1.05708.1000 1.05708.9010
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), beads Reag. Ph. Eur. 2 mm, Supelco®
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
Densité: 1.1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03457537
Numéro CAS: 70955-01-0
EINECS: 215-283-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Bulk Density 700 - 750 kg/m3
Grade Reag. Ph Eur
Synonyms Sodium aluminium silicate
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité