, tiges, Ø ~1,6 mm, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Molecular sieve 0.3 nm, 3A molecular sieve, Molecular sieve A3, Linde 3A, Sodium aluminium silicate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.05741.1000 1.05741.0250
1.05741.1000EA 181 EUR InStock
1.05741.1000 1.05741.0250
, tiges, Ø ~1,6 mm, Supelco®
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formule: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 308080-99-1
EINECS: 215-283-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Conforms
Loss on ignition (950 °C) ≤10 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity) ≥15%
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité