Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), tiges ~ 1.6 mm (1/16"), Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.05743.1000
1.05743.1000EA 141 EUR InStock
1.05743.1000
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), tiges ~ 1.6 mm (1/16"), Supelco®
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
Densité: 1.1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03457537
Numéro CAS: 70955-01-0
EINECS: 215-283-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité