Magnésium 99,5, foil, Largeur: 3 mm, Epaisseur: 0.15-0.30 mm, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
MQ200
1.05812.0001_U 1.05812.0001
MERC1.05812.0001_UEA 57.6 EUR InStock
MERC1.05812.0001_U 1.05812.0001
Magnésium 99,5, foil, Largeur: 3 mm, Epaisseur: 0.15-0.30 mm, Supelco®
Magnésium
Formule: Mg
MW: 24.3 g/mol
Point d'ébullition: 1107
Point de fusion: 651
Densité: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
ONU: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric) ≥ 99.5 %
Substances insoluble in hydrochloric acid ≤ 0.05 %
Cu (Copper) ≤ 0.005 %
Fe (Iron) ≤ 0.05 %
Pb (Lead) ≤ 0.01 %
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité