Magnesium matrice modificateur pour four graphite AAS c(Mg) = 10.0 ± 0.2 g/l (Mg(NO₃)₂ * 6 H₂O in HNO₃ ca. 17%) (≥10,0 ± 0,2 g/L Mg) dans l'acide nitrique 17% solution de modificateur de matrice, pour four graphite AAS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05813.0050
1.05813.0050EA 134 EUR InStock
1.05813.0050
Magnesium matrice modificateur pour four graphite AAS c(Mg) = 10.0 ± 0.2 g/l (Mg(NO₃)₂ * 6 H₂O in HNO₃ ca. 17%) (≥10,0 ± 0,2 g/L Mg) dans l'acide nitrique 17% solution de modificateur de matrice, pour four graphite AAS, Supelco®
Magnesium nitrate solutions
Magnesium matrix modifier for graphite furnace AAS.
Formule: Mg(NO₃)₂
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 10377-60-3
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Ag (Silver) ≤ 0.000002 g/l
As (Arsenic) ≤ 0.00001 g/l
Cd (Cadmium) ≤ 0.000001 g/l
Pb (Lead) ≤ 0.00001 g/l
Se (Selenium) ≤ 0.0001 g/l
Tl (Thallium) ≤ 0.00001 g/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité