Magnésium ≥98.5%, en poudre, Ø ~ 0.06-0.3 mm, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05815.1000
1.05815.1000EA 235 EUR InStock
1.05815.1000
Magnésium ≥98.5%, en poudre, Ø ~ 0.06-0.3 mm, Supelco®
Magnésium
Formule: Mg
Point d'ébullition: 1107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 651 °C
Densité: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 500 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
ONU: 1418
ADR: 4.3 (4.2),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric) ≥ 98.5 %
Substances insoluble in hydrochloric acid ≤ 0.05 %
Fe (Iron) ≤ 500 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité