Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Magnésium hydroxycarbonate lourd Ph. Eur., BP, USP, E504, très pur pH 10.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C), SAFC®

Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS

1.05829.9040
1.05829.9040EA 0 EUR InStock
1.05829.9040
Magnésium hydroxycarbonate lourd Ph. Eur., BP, USP, E504, très pur pH 10.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C), SAFC®
Magnésium hydroxycarbonate


Formule: MgCO₃ (linear)
Densité: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149783
Numéro CAS: 12125-28-9
EINECS: 235-192-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité