Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Perchlorate de magnésium hydraté 1-4 mm agent dessiccant, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Anhydrone hydrate, Magnesium perchlorate hydrat

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.05873.0500
1.05873.0500EA 326 EUR InStock
1.05873.0500
Perchlorate de magnésium hydraté 1-4 mm agent dessiccant, Supelco®
Perchlorate de magnésium hydraté


Formule: Cl₂MgO₈·H₂O
MW: 241,22 g/mol
Point de fusion: 146 °C
Densité: 2.6 g/cm³ (25 °C) (anhydr.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 64010-42-0
EINECS: 233-108-3
ONU: 1475
ADR: 5.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité