Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Magnésium sulfate heptahydraté 99.0-100.5% (par analyse complexométrique, sur substance sèche), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®

Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS

1.05882.9500
1.05882.9500EA 0 EUR InStock
1.05882.9500
Magnésium sulfate heptahydraté 99.0-100.5% (par analyse complexométrique, sur substance sèche), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Magnésium sulfate heptahydraté


Formule: MgSO₄·7H₂O
Point de fusion: 1124 °C
Densité: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149785
Numéro CAS: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric; calculated on dried substance) 99.0 - 100.5 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
pH-value (5?%; water) 5.0 - 9.2
Acidity or alkalinity conforms
Chloride (Cl) ≤ 0.014%
As (Arsenic) ≤ 0.0002 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Se (Selenium) ≤ 0.001 %
Loss on drying (450?°C) 49.0 - 52.0 %
Residual solvents (ICH Q3C) Excluded by production process
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Corresponds to Ph Eur, BP, USP

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité