Méthanol-D4 (99.95% D) pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Methanol-[²H₄], Hydroxy methane-D4, Methanol-d4, Methyl-D3 alcohol-D, Carbinol-D4, Wood alcohol-D4, Methyl alcohol-D4, Tetradeuteromethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06025.0009
1.06025.0009EA 289 EUR InStock
1.06025.0009
Méthanol-D4 (99.95% D) pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Méthanol-D4
Formule: D₃COD
MW: 36,01 g/mol
Point d'ébullition: 65.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044637
Numéro CAS: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
ONU: 1230
ADR: 3 (6.1),II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité