Méthyl-2 butane, Uvasol® pour la spectroscopie, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06056.1000
1.06056.1000EA 285 EUR InStock
1.06056.1000
Méthyl-2 butane, Uvasol® pour la spectroscopie, Supelco®
Méthyl-2 butane
Accurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol® solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified. Furthermore the transmittance is specified in accordance with Reag. Ph Eur and ACS.
Formule: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Point d'ébullition: 28 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –160 °C
Densité: 0.62 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –51 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009338
Numéro CAS: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
ONU: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.048 g/L (20 °C)
Melting Point -160 °C
Molar Mass 72.15 g/mol
Boiling Point 28 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 800 hPa (20 °C)
Flash Point -57 °C
Explosion Limit 1.3 - 7.6%(V)
Density 0.62 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O) no data available
Ignition Point 420 °C
Evaporation Number 1
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité