CAPSO (Acide 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulfonique)
Fournisseur: Merck
1.06186.0100
1.06186.0100EA 0 EUR InStock
1.06186.0100
CAPSO (Acide 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulfonique)
CAPSO (Acide 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulfonique)
Formule: C₉H₁₉NO₄S
Point de fusion: 270…274 °C
Numéro MDL: MFCD00041778
Numéro CAS: 73463-39-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité