Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Naphtholbenzeine Reag. Ph. Eur., Millipore®

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.06202.0005
1.06202.0005EA 83.5 EUR InStock
1.06202.0005
α-Naphtholbenzeine Reag. Ph. Eur., Millipore®
α-Naphtholbenzeine


Formule: C₂₇H₁₈O₂
Point de fusion: 243…245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078492
Numéro CAS: 145-50-6
EINECS: 205-656-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 243 - 245 °C
Molar Mass 374.44 g/mol
Bulk Density 120 - 300 kg/m3

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité