Sodium hydrogénosulfate monohydraté
Fournisseur: Merck
Danger
1.06350.9025
1.06350.9025EA 0 EUR InStock
1.06350.9025
Sodium hydrogénosulfate monohydraté
Hydrogénosulfate de sodium monohydraté
Formule: NaHSO₄·H₂O
Point de fusion: 183 °C
Densité: 2.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149210
Numéro CAS: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08658
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité