Sodium bromate, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06360.9025
1.06360.9025EA 0 EUR InStock
1.06360.9025
Sodium bromate, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Sodium bromure
Formule: NaBr
Point d'ébullition: 1396 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 753 °C
Densité: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003475
Numéro CAS: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité