Sodium bromure, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06363.0100
1.06363.0100EA 423 EUR InStock
1.06363.0100
Sodium bromure, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Sodium bromure
Formule: NaBr
Point d'ébullition: 1396 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 753 °C
Densité: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003475
Numéro CAS: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 905 g/l (20 °C)
Melting Point 755 °C
Molar Mass 102.89 g/mol
Bulk Density 1750 kg/m3
Boiling Point 1393 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (806 °C)
Density 3.20 g/cm3 (20 °C)
pH 5.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité