Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tri-Sodium citrate dihydraté, en poudre, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, E331, SAFC®

Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS

1.06446.9029
1.06446.9029EA 0 EUR InStock
1.06446.9029
tri-Sodium citrate dihydraté, en poudre, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, E331, SAFC®
tri-Sodium citrate dihydraté


Formule: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Point de fusion: 150 °C
Densité: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150031
Numéro CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=8e6cfe63fb27a52534c8a32ee8df672bac1e29b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité