Sodium fluorure, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06450.0025
1.06450.0025EA 170 EUR InStock
1.06450.0025
Sodium fluorure, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Sodium fluorure
Formule: NaF
Point d'ébullition: 1700 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 993 °C
Densité: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003524
Numéro CAS: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
ONU: 1690
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 42 g/l (20 °C)
Melting Point 993 °C
Molar Mass 41.98 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 1704 °C
Vapor Pressure 1 hPa (1077 °C)
Density 2.8 g/cm3 (20 °C)
pH 10.2 (40 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité