Dichlorométhane ≥99.9% (par GC) stabilisé, Suprasolv® hypergrade pour l'analyse des traces organiques, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Stabilization: Stabilised with 2-methyl-2-butene (iso-amylene)
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06454.1000
1.06454.1000EA 86.9 EUR InStock
1.06454.1000
Dichlorométhane ≥99.9% (par GC) stabilisé, Suprasolv® hypergrade pour l'analyse des traces organiques, Supelco®
Dichlorométhane
Suprasolv® hypergrade is a unique and universal solvent quality which can be employed for all three GC detection methods (ECD, FID and MS). Thanks to the large retention time range, even low-boiling substances can be reliably analyzed.
Formule: CH₂Cl₂
Point d'ébullition: 39.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) ≥ 99,9%
Identity (IR) conforms
Evaporation Residue ≤3,0 mg/l
Water ≤0,005%
Colour ≤10 Hazen
GC/ECD (Retention Range 1,2,4-Tri- Chlorobenzene to Decachlorobiphenyle, Individual Signals (Lindane Standard)) ≤2 pg/ml
GC/FID (Retention Range n-Undecane to n-Tetracontane, Individual Signals (n-Tetradecane Standard)) ≤2 ng/ml
GC/MSD (Retention Range n-Undecane to n-Tetracontane, Scaning Area 30 - 600 amu, Individual Signals (n-Tetradecane Standard)) ≤2 ng/ml
Recommended for Analysis of Polychlorinated Dibenzodioxins and Polychlorinated Dibenzofurans (PCDD/F)
The Product is Stabilised with 2-Methyl-2-Butene
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité