Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium hydroxyde monohydraté, Suprapur®, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.06466.0050 1.06466.0500
1.06466.0050EA 137 EUR InStock
1.06466.0050 1.06466.0500
Sodium hydroxyde monohydraté, Suprapur®, Supelco®
Sodium hydroxyde monohydraté


Formule: HNaO·1H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149229
Numéro CAS: 12200-64-5
EINECS: 215-185-5
ONU: 1823
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1100 g/l (20 °C)
Molar Mass 58.01 g/mol
Boiling Point 1400 °C
pH 14 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité