Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium hydroxyde ≥99.0%, en pastilles, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses (max. 0,02% K), Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Caustic soda

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300

1.06469.1000 1.06469.5000 1.06469.9050 1.06469.9012
1.06469.1000EA 52.74 EUR InStock
1.06469.1000 1.06469.5000 1.06469.9050 1.06469.9012
Sodium hydroxyde ≥99.0%, en pastilles, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses (max. 0,02% K), Supelco®
Sodium hydroxyde


Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Densité: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1823
ADR: 8 II
ATTEINDRE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627

Limited Time Sale

Certains articles ci-dessous sont en promotion

Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric,NaOH) 99 - 100 %
Assay (total alkalinity calc. as NaOH) 99 - 100 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Carbonate (as Na₂CO₃) ≤ 0.5 %
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.0005 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.0003 %
Heavy metals (as Ag) ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium) ≤ 0.0005 %
As (Arsenic) ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium) ≤ 0.0005 %
Cu (Copper) ≤ 0.0002 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Hg (Mercury) ≤ 0.00001 %
K (Potassium) ≤ 0.020 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.0005 %
Ni (Nickel) ≤ 0.0005 %
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.001 %

 

COMMANDE


Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon plastique 1 kg MERC1.06469.1000_P
Promotion
Valable jusque au 30/06/2025
Flacon plastique 5 kg 1.06469.5000
Plastic bucket 12 kg 1.06469.9012
Emballage Carton 50 kg 1.06469.9050

Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf

claquement

Veuillez sélectionner l'article

Entrer les détails

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..