Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium hydroxyde ≥99.0%, en pastilles, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses (max. 0,02% K), Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Caustic soda

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300

1.06469.1000 1.06469.5000 1.06469.9050 1.06469.9012
1.06469.1000EA 52.74 EUR InStock
1.06469.1000 1.06469.5000 1.06469.9050 1.06469.9012
Sodium hydroxyde ≥99.0%, en pastilles, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses (max. 0,02% K), Supelco®
Sodium hydroxyde


Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Densité: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1823
ADR: 8 II
ATTEINDRE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric,NaOH) 99 - 100 %
Assay (total alkalinity calc. as NaOH) 99 - 100 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Carbonate (as Na₂CO₃) ≤ 0.5 %
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.0005 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.0003 %
Heavy metals (as Ag) ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium) ≤ 0.0005 %
As (Arsenic) ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium) ≤ 0.0005 %
Cu (Copper) ≤ 0.0002 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Hg (Mercury) ≤ 0.00001 %
K (Potassium) ≤ 0.020 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.0005 %
Ni (Nickel) ≤ 0.0005 %
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.001 %

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..