Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium iodure, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®

Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger

1.06520.5000
1.06520.5000EA 5760 EUR InStock
1.06520.5000
Sodium iodure, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Sodium iodure


Formule: NaI
Point d'ébullition: 1300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 662 °C
Densité: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003532
Numéro CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité