Sodium nitrate ≥99.99% (base métaux), Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.06546.0050
1.06546.0050EA 176 EUR InStock
1.06546.0050
Sodium nitrate ≥99.99% (base métaux), Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Sodium nitrate
Formule: NaNO₃
MW: 84.99 g/mol
Point d'ébullition: 380
Point de fusion: 308
Densité: 2.26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011119
Numéro CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
ONU: 1498
ADR: 5.1 III
ATTEINDRE: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 874 g/l (20 °C)
Melting Point 308 °C
Molar Mass 84.99 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.26 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité