Sodium perborate tétrahydraté, pur, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06560.9050
1.06560.9050EA 0 EUR InStock
1.06560.9050
Sodium perborate tétrahydraté, pur, Supelco®
Sodium perborate tétrahydraté
Formule: NaH₂BO₄·4H₂O
Point de fusion: 60 °C
Densité: 1.73 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149231
Numéro CAS: 10486-00-7
EINECS: 239-172-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 23 g/l (20 °C)
Melting Point 60 °C (decomposition)
Molar Mass 153.88 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 1.73 g/cm3
pH 10 (15 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité