Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium sulfate, anhydre, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, E514, SAFC®

Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt

1.06643.9025
1.06643.9025EA 0 EUR InStock
1.06643.9025
Sodium sulfate, anhydre, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, E514, SAFC®
Sodium sulfate


Formule: Na₂SO₄
MW: 142,04 g/mol
Point d'ébullition: 1429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 888 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003504
Numéro CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité