Étalons d'eau pour titrage selon Karl Fischer, Aquastar®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.06664.0100 1.09259.0250 1.12939.0010 1.88050.0010 1.88051.0010 1.88052.0010 1.88054.0005 1.88055.0010 1.88051.0013 1.88052.0013 1.88055.0013
1.06664.0100EA 80.5 EUR InStock
1.06664.0100 1.09259.0250 1.12939.0010 1.88050.0010 1.88051.0010 1.88052.0010 1.88054.0005 1.88055.0010 1.88051.0013 1.88052.0013 1.88055.0013
Étalons d'eau pour titrage selon Karl Fischer, Aquastar®, Supelco®
Étalons Étalons pour déterminer la teneur en eau (par la méthode Karl Fischer)
Étalons Aquastar® pour le titrage selon Karl Fischer, pouvant être utilisés pour surveiller et qualifier vos instruments Karl Fischer, vérifier et évaluer des résultats de mesure, ou procéder à la détermination du titre de réactifs volumétriques Karl Fischer.
Merck a étendu sa gamme d'étalons Aquastar® en dotant certains coffrets d'une technologie supplémentaire: les étalons Supelco® SmartStandards utilisent un marqueur RFID assurant un transfert de données sans faille entre le titreur intelligent et le marqueur RFID sur l'étiquette du flacon de titrage. Ainsi, il assure que toutes les informations nécessaires à la méthode d'exécution, au calcul des résultats et à la documentation seront transmises au titreur équipé de cette technlogie. Les titreurs Mettler Toledo Compact et Excellence sont dotés de cette technologie. Vous trouverez les coffrets dotés d'un marqueur RFID dans le tableau ci-dessous.
Certifications: Fabriqués selon la norme ISO 17034, et certifiés par un laboratoire de contrôle accrédité ISO/IEC 17025.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité