Sodium ammonium hydrogénophosphate tétrahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06682.1000
1.06682.1000EA 308 EUR InStock
1.06682.1000
Sodium ammonium hydrogénophosphate tétrahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate
Formule: NaNH₄HPO₄·4 H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066970
Numéro CAS: 7783-13-3
EINECS: 235-860-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 167 g/l (20 °C)
Melting Point 79 °C
Molar Mass 209.07 g/mol
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
pH 8.3 (50 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité