Tablettes d'azoture de sodium pour la conservation du lait, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
1.06687.0001
1.06687.0001EA 224 EUR InStock
1.06687.0001
Tablettes d'azoture de sodium pour la conservation du lait, Sigma-Aldrich®
Tests pour aliments et boissons
Tablette simple à utiliser pour la conservation des échantillons de lait avant le test. Chaque tablette de 100 mg contient environ 8 mg d'azoture de sodium.
Conditionnement: Packed in plastic can.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Tablettes d'azoture de sodium 5.000 Tab. 1.06687.0001
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité