Ninhydrine solution dans le propanol-2, réactif en spray pour CCM, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06705.0100
1.06705.0100EA 71.3 EUR InStock
1.06705.0100
Ninhydrine solution dans le propanol-2, réactif en spray pour CCM, Supelco®
Ninhydrine
Ready-to-use spray solution with 2-propanol solvent.
Formule: C₉H₆O₄
Numéro MDL: MFCD00003791
Numéro CAS: 485-47-2
ONU: 1219
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ff1a5cd0c772262dac61a6c63dbdeca97baa2c&vid=61d6c7dbd1fe019587f026a878ce0951ce80fcc8&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité