Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trifluorure de néodyme, Patinal®

Fournisseur: Merck

1.06739.0100
1.06739.0100EA 0 EUR InStock
1.06739.0100
Trifluorure de néodyme, Patinal®
Trifluorure de néodyme


Formule: F₃Nd
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1410 °C
Densité: 6.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011135
Numéro CAS: 13709-42-7
EINECS: 237-253-3
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité