3-Nitrophénol, Millipore®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06794.0025
1.06794.0025EA 228 EUR InStock
1.06794.0025
3-Nitrophénol, Millipore®
3-Nitrophénol
Formule: C₆H₅NO₃
Point d'ébullition: 271 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 94…95 °C
Densité: 1.485 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007240
Numéro CAS: 554-84-7
EINECS: 209-073-5
ONU: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06652
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 95 - 98 °C
Molar Mass 139.11 g/mol
Bulk Density 640 kg/m3
Boiling Point 194 °C (93 hPa)
Flash Point 100 °C
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH 6.6 - 8.6 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité