Ether diéthylique stabilisé, EMPARTA® ACS pour analyses
Fournisseur: Merck
Danger
Stabilization: Stabilised with ethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07062.4000
1.07062.4000EA 257 EUR InStock
1.07062.4000
Ether diéthylique stabilisé, EMPARTA® ACS pour analyses
Ether diéthylique
Formule: (CH₃CH₂)₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
ONU: 1155
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=9e4ec8d25df2fecee88827e09071c0f955486274&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité