Pancreatin, Protease, Lipase, Amylase
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.07133.5000
1.07133.5000EA 2560 EUR InStock
1.07133.5000
Pancreatin, Protease, Lipase, Amylase
Enzymes
Pancreatin 1400 FIP-U/g Protease, 24000 FIP-U/g Lipase, 30000 FIP-U/g Amylase EMPROVE® exp Ph. Eur., USP, ESSENTIAL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité