Paraffine, Point de solidification: 56…58 °C, en pastilles pour histologie, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Wax Paraffin, Paraffin wax
1.07164.2504
1.07164.2504EA 250 EUR InStock
1.07164.2504
Paraffine, Point de solidification: 56…58 °C, en pastilles pour histologie, Sigma-Aldrich®
Paraffine
Paraffin is a traditional embedding media for histology
In order to achieve uniformous ribbon-sectioning quality, defined hardness and homogeneity of the processed material is necessary. This can be guarranteed through high quality raw materials and defined melting points. The melting point of paraffin is 56 to 58 °C. It is registered as IVD and CE certified product and can be used for clinical diagnostics.
Densité: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 64742-51-4
EINECS: 232-315-6
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Effect of heating (at 60 °C/100 g) passes test
Solubility in xylene (at 20 °C/0.1 g in 5 ml) passes test
Cutting results (4 μm slices) passes test
Solubility of slices in xylene ≤ 50 s
Solidification point (rotating thermometer method) 56 - 58°C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité