Peracetic acid ∼38 - 40%, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Peroxyacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07222.1000
1.07222.1000EA 215 EUR InStock
1.07222.1000
Peracetic acid ∼38 - 40%, Supelco®
Peracetic acid
Formule: C₂H₄O₃
MW: 76,051 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002128
Numéro CAS: 79-21-0
ONU: 3105
ADR: 5.2 (8),
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité