Palladium (II) nitrate 10,0 ± 0,2 g/L dans acide nitrique 15% solution de modificateur de matrice, pour four graphite AAS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07289.0050
1.07289.0050EA 170 EUR InStock
1.07289.0050
Palladium (II) nitrate 10,0 ± 0,2 g/L dans acide nitrique 15% solution de modificateur de matrice, pour four graphite AAS, Supelco®
Palladium (II) nitrate
Palladium matrix modifier for graphite furnace AAS.
Formule: N₂O₆Pd
Densité: 1.11 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011169
Numéro CAS: 10102-05-3
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (palladium) 9.8 - 10.2 g/l
Ag (Silver) ≤ 0.000020 g/l
As (Arsenic) ≤ 0.000010 g/l
Cd (Cadmium) ≤ 0.000001 g/l
Pb (Lead) ≤ 0.000010 g/l
Se (Selenium) ≤ 0.00010 g/l
Tl (Thallium) ≤ 0.000020 g/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité