Ammonium dihydrogénophosphate 100 g/l dans l'eau modificateur de phosphate pour le four à graphite AAS, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07290.0050
1.07290.0050EA 123 EUR InStock
1.07290.0050
Ammonium dihydrogénophosphate 100 g/l dans l'eau modificateur de phosphate pour le four à graphite AAS, Supelco®
Ammonium dihydrogénophosphate
Formule: NH₄H₂PO₄
Point d'ébullition: 100 °C
Densité: 1.052 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003396
Numéro CAS: 7722-76-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration ((NH₄)H₂PO₄) 100 ± 2 g/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité