Carbonate de plomb, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07381.0250
1.07381.0250EA 89.7 EUR InStock
1.07381.0250
Carbonate de plomb, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Carbonate de plomb
Formule: PbCO₃
Point de fusion: 315 °C
Densité: 6.43 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064631
Numéro CAS: 598-63-0
EINECS: 209-943-4
ONU: 2291
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 315 °C (decomposition)
Molar Mass 267.21 g/mol
Bulk Density 1300 kg/m3
Density 6.6 g/cm3 (20 °C)
pH 5.8 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité